Platinum ≥99.9%, tråd, Ø 0.3 mm (0.012 in)
Leverantör: Thermo Scientific
Synonyms: Platinium
43014.BU 43014.BY
43014.BUEA 3575 SEK
43014.BU 43014.BY
Platinum ≥99.9%, tråd, Ø 0.3 mm (0.012 in)
Platinum
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈1.5g/m, 0.477g/ft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formel: Pt
MW: 195,08 g/mol
Kokpunkt: 3827 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 1769 °C
Densitet: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011179
CAS nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689