Platinum ≥99.95%, tråd, Ø 0.025 mm (0.001 in)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Platinium
10292.G5 10292.G9 10292.H4
10292.G5EA 4300 SEK
10292.G5 10292.G9 10292.H4
Platinum ≥99.95%, tråd, Ø 0.025 mm (0.001 in)
Platinum
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈0.01g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formel: Pt
Kokpunkt: 3827 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 1769 °C
Densitet: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011179
CAS nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689