Platinum ≥99.95%, tråd, annealed, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
10284.BO 10284.BQ 10284.BU
10284.BOEA 6050 SEK
10284.BO 10284.BQ 10284.BU
Platinum ≥99.95%, tråd, annealed, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Platinum
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈67.4g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formel: Pt
Kokpunkt: 3827 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 1769 °C
Densitet: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011179
CAS nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689