Platinum ≥99.9%, Trådnät 52 mesh, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Platinium
10283.FF 10283.FI 10283.GH 10283.FL
10283.FFEA 6500 SEK
10283.FF 10283.FI 10283.GH 10283.FL
Platinum ≥99.9%, Trådnät 52 mesh, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Platinum
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈0.47g/25x25mm, Wire Cloth Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formel: Pt
Kokpunkt: 3827 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 1769 °C
Densitet: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011179
CAS nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689