Platinum, svart 98%
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
Synonyms: Platinium
195210010 195210050
ACRO195210010EA 4450 SEK
ACRO195210010 ACRO195210050
Platinum, svart 98%
Platinum
Formel: Pt
MW: 195,08 g/mol
Kokpunkt: 3827 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 1772 °C
Densitet: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011179
CAS nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,07689
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Black Powder
Assay ≥97.5 % (Pt)
Specific surface area ≥25 m²/g