Palladium 99.99%, pulver - 20 mesh
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
193690010 193690050 193690250
ACRO193690010EA 6225 SEK
ACRO193690010 ACRO193690050 ACRO193690250
Palladium 99.99%, pulver - 20 mesh
Formel: Pd
Smältpunkt: 1555 °C
Densitet: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011167
CAS nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
UN: 3089
ADR: 4.1,II