Palladium ≥99.98%, tråd, Ø 1.0 mm
Leverantör: Thermo Scientific
40212.BS 40212.BW 40212.CB
40212.BSEA 7250 SEK
40212.BS 40212.BW 40212.CB
Palladium ≥99.98%, tråd, Ø 1.0 mm
Palladium
Purity: 99.98+% CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: ≈9.44g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011167
Formel: Pd
MW: 106,420 g/mol
Kokpunkt: 3167 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 1555 °C
Densitet: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011167
CAS nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Merck Index: 12,07121