Palladium ≥99.99%, tråd, Premion®, Ø 0.1 mm
Leverantör: Thermo Scientific
10963.G5 10963.G9
10963.G5EA 3600 SEK
10963.G5 10963.G9
Palladium ≥99.99%, tråd, Premion®, Ø 0.1 mm
Palladium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: ≈0.09g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011167
Formel: Pd
MW: 106,420 g/mol
Kokpunkt: 3167 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 1555 °C
Densitet: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011167
CAS nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Merck Index: 12,07121