Nickel, pulver, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12277.0250
1.12277.1000
1.12277.0250EA
2190
SEK
1.12277.0250
1.12277.1000
Nickel, pulver, Sigma-Aldrich®
Nickel
Formel:
Ni MW: 58,69 g/mol Kokpunkt: 2371 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 1455 °C Densitet: 8,9 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011137 CAS nummer: 7440-02-0 EINECS: 231-111-4 UN: 3089 ADR: 4.1,II |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 1453 °C |
Molar Mass | 58.69 g/mol |
Bulk Density | 1600 - 2600 kg/m3 |
Boiling Point | 2832 °C |
Density | 8.90 g/cm3 (25 °C) |