Iridium ≥99.9%, pulver -325 mesh
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
39684.02 39684.04
39684.02EA 9475 SEK
39684.02 39684.04
Iridium ≥99.9%, pulver -325 mesh
Iridium
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-88-5 Molecular Formula: Ir Physical Form: Powder/Sponge UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011062
Formel: Ir
MW: 192,22 g/mol
Kokpunkt: 4500 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 2443 °C
Densitet: 22,65 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011062
CAS nummer: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,05098