Iridium 99.9%, pulver
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
198095000 198090100
ACRO198095000EA 7675 SEK
ACRO198095000 ACRO198090100
Iridium 99.9%, pulver
Iridium
Formel: Ir
Kokpunkt: 4500 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 2450 °C
Densitet: 22,65 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011062
CAS nummer: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9
UN: 3089
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,05098
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Grey Powder
Total trace metal impurities ≤0.1 %