Iridium ≥99.9%, tråd, Ø 0.125 mm (0.005 in)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
43208.BS 43208.BW
43208.BSEA 6625 SEK
43208.BS 43208.BW
Iridium ≥99.9%, tråd, Ø 0.125 mm (0.005 in)
Iridium
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-88-5 Physical Form: ≈0.28g/m MDL No.: MFCD00011062
Formel: Ir
Kokpunkt: 5300 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 2450 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011062
CAS nummer: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9