Iridium ≥99.8%, tråd, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
11432.BS 11432.BW 11432.CA
11432.BSEA 5925 SEK
11432.BS 11432.BW 11432.CA
Iridium ≥99.8%, tråd, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Iridium
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-88-5 Physical Form: ≈1.11g/m MDL No.: MFCD00011062
Formel: Ir
Kokpunkt: 5300 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 2450 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011062
CAS nummer: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9