Iridium ≥99.8%, tråd, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
11430.BQ 11430.BU
11430.BQEA 6350 SEK
11430.BQ 11430.BU
Iridium ≥99.8%, tråd, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Iridium
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-88-5 Physical Form: ≈4.45g/m MDL No.: MFCD00011062
Formel: Ir
Kokpunkt: 5300 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 2450 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011062
CAS nummer: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9