Iridium ≥99.8%, tråd, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Leverantör: Thermo Scientific
11429.BO 11429.BQ
11429.BOEA 7875 SEK
11429.BO 11429.BQ
Iridium ≥99.8%, tråd, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Iridium
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-88-5 Physical Form: ≈17.8g/m MDL No.: MFCD00011062
Formel: Ir
MW: 192,22 g/mol
Kokpunkt: 5300 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 2450 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011062
CAS nummer: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9