Järn ≥99%, pulver -20 mesh
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
14183.30 14183.A1 14183.A7
14183.30EA 1475 SEK
14183.30 14183.A1 14183.A7
Järn ≥99%, pulver -20 mesh
Järn
Purity: 99% CAS No.: 7439-89-6 MDL No.: MFCD00010999
Formel: Fe
MW: 55,85 g/mol
Kokpunkt: 3000 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 1536 °C
Densitet: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010999
CAS nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III