Järn ≥99%, pulver -200 mesh
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
00737.30 00737.A1
00737.30EA 1325 SEK
00737.30 00737.A1
Järn ≥99%, pulver -200 mesh
Järn
Purity: 99+% CAS No.: 7439-89-6 UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010999
Formel: Fe
MW: 55.85 g/mol
Kokpunkt: 3000
Smältpunkt: 1535
Densitet: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010999
CAS nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,05109