Järn ≥99.99%, pieces, irregularly shaped 3.2-6.4 mm (0.125-0.25 in)
Leverantör: Thermo Scientific
45090.A1 45090.36 45090.22
45090.A1EA 8625 SEK
45090.A1 45090.36 45090.22
Järn ≥99.99%, pieces, irregularly shaped 3.2-6.4 mm (0.125-0.25 in)
Järn
Purity: 99.99% CAS No.: 7439-89-6 Appearance: Grey MDL No.: MFCD00010999
Formel: Fe
MW: 55,85 g/mol
Kokpunkt: 3000 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 1535 °C
Densitet: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010999
CAS nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109