Järn ≥99.9%, sponge -100 mesh
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
43240.22 43240.A3 43240.36
43240.22EA 935 SEK
43240.22 43240.A3 43240.36
Järn ≥99.9%, sponge -100 mesh
Järn
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-89-6 Appearance: Grey UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010999
Formel: Fe
MW: 55.85 g/mol
Kokpunkt: 3000
Smältpunkt: 1535
Densitet: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010999
CAS nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,05109