Järn ≥99.95%, slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Leverantör: Thermo Scientific
42384.09 42384.18
42384.09EA 800 SEK
42384.09 42384.18
Järn ≥99.95%, slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Järn
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: ≈0.4g/slug MDL No.: MFCD00010999
Formel: Fe
MW: 55,85 g/mol
Kokpunkt: 3000 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 1535 °C
Densitet: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010999
CAS nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109