Järn ≥99.8%, sponge -50/+100 mesh
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
41830.22 41830.36
41830.22EA 500 SEK
41830.22 41830.36
Järn ≥99.8%, sponge -50/+100 mesh
Järn
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-89-6 Appearance: Pale to dark grey MDL No.: MFCD00010999
Formel: Fe
Kokpunkt: 3000 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 1535 °C
Densitet: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010999
CAS nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109