Järn 99,99 Metaller basis, rods, Ø 12 mm (0.47 in)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
40499.DJ 40499.HF
40499.DJEA 11075 SEK
40499.DJ 40499.HF
Järn 99,99 Metaller basis, rods, Ø 12 mm (0.47 in)
Järn
Purity: 99.99% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: ≈0.89g/mm MDL No.: MFCD00010999
Formel: Fe
MW: 55.85 g/mol
Kokpunkt: 3000
Smältpunkt: 1535
Densitet: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010999
CAS nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109