Järn ≥99.98%, granulat 1-2 mm (0.04-0.08 in)
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
39708.30 39708.A1 39708.XK
39708.30EA 1375 SEK
39708.30 39708.A1 39708.XK
Järn ≥99.98%, granulat 1-2 mm (0.04-0.08 in)
Järn
Purity: 99.98% CAS No.: 7439-89-6 MDL No.: MFCD00010999
Formel: Fe
MW: 55,85 g/mol
Kokpunkt: 3000 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 1535 °C
Densitet: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010999
CAS nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109