Järn 99,995 Metaller basis, rods, Puratronic®, Ø 5 mm (0.2 in)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
11442.DJ
11442.DO
11442.HT
11442.DJEA
5550
SEK
11442.DJ
11442.DO
11442.HT
Järn 99,995 Metaller basis, rods, Puratronic®, Ø 5 mm (0.2 in)
Järn
Purity: 99.995%
CAS No.: 7439-89-6
Physical Form: ≈0.155g/mm
MDL No.: MFCD00010999
Formel:
Fe MW: 55.85 g/mol Kokpunkt: 3000 Smältpunkt: 1535 Densitet: 7.86 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00010999 CAS nummer: 7439-89-6 EINECS: 231-096-4 Merck Index: 13,05109 |