Järn ≥99.995%, folie, Puratronic®, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Leverantör: Thermo Scientific
11381.FF 11381.FI 11381.GH
11381.FFEA 1750 SEK
11381.FF 11381.FI 11381.GH
Järn ≥99.995%, folie, Puratronic®, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Järn
Purity: 99.995% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: ≈0.49g/25x25mm MDL No.: MFCD00010999
Formel: Fe
MW: 55,85 g/mol
Kokpunkt: 3000 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 1535 °C
Densitet: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010999
CAS nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109