Järn ≥99.998%, tråd, Puratronic®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
10938.G6 10938.H2
10938.G6EA 7025 SEK
10938.G6 10938.H2
Järn ≥99.998%, tråd, Puratronic®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Järn
Purity: 99.998% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: ≈0.06g/m MDL No.: MFCD00010999
Formel: Fe
MW: 55.85 g/mol
Kokpunkt: 3000
Smältpunkt: 1535
Densitet: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010999
CAS nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109