Järn ≥99.995%, tråd, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
10937.G1 10937.G5 10937.G9
10937.G1EA 2850 SEK
10937.G1 10937.G5 10937.G9
Järn ≥99.995%, tråd, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Järn
Purity: 99.995% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: ≈0.39g/m MDL No.: MFCD00010999
Formel: Fe
MW: 55.85 g/mol
Kokpunkt: 3000
Smältpunkt: 1535
Densitet: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010999
CAS nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109