Kobolt ≥99.5%, pulver -60 mesh
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Fara
|
10456.22
10456.36
10456.22EA
3450
SEK
10456.22
10456.36
Kobolt ≥99.5%, pulver -60 mesh
Kobolt
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-48-4
Appearance: Black
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00010935
Formel:
Co MW: 58.93 g/mol Kokpunkt: 2870 Smältpunkt: 1495 Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00010935 CAS nummer: 7440-48-4 EINECS: 231-158-0 UN: 3089 ADR: 4.1 III Merck Index: 12,02488 |