Jodklorid lösning 0.1 M ICl acc. Wijs volumetrisk lösning, Fluka™
Leverantör: Honeywell Chemicals
Fara
35071-2.5L 35071-1L 35071-4X2.5L 35071-6X1L
35071-2.5LEA 2725 SEK
35071-2.5L 35071-1L 35071-4X2.5L 35071-6X1L
Jodklorid lösning 0.1 M ICl acc. Wijs volumetrisk lösning, Fluka™
Jodklorid
Iodine according to Wijs for the iodine value determination
Formel: ClI
Kokpunkt: 118 °C (1,013 hPa)
Densitet: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 40 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011354
CAS nummer: 7790-99-0
UN: 2789
ADR: 8,II
Order Now
Specifikation testresultat
Factor 0.99 - 1.01