Molybden ≥99.9%, pulver APS ∼2-4 µm
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
39687.14 39687.22
39687.14EA 1575 SEK
39687.14 39687.22
Molybden ≥99.9%, pulver APS ∼2-4 µm
Molybden
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-98-7 Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00003465
Formel: Mo
MW: 95,94 g/mol
Kokpunkt: 5560 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 2622 °C
Densitet: 10,2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003465
CAS nummer: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
UN: 3089
ADR: 4.1,III