Tantalum ≥99.9%, tråd, annealed, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Leverantör: Thermo Scientific
40674.G1 40674.G5 40674.G6
40674.G1EA 2850 SEK
40674.G1 40674.G5 40674.G6
Tantalum ≥99.9%, tråd, annealed, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Tantalum
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈0.033g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Formel: Ta
MW: 180,95 g/mol
Kokpunkt: 5427 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 2996 °C
Densitet: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011252
CAS nummer: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223