Tantalum ≥99.95%, folie, annealed, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Leverantör: Thermo Scientific
10355.FF 10355.FI 10355.GH 10355.GW
10355.FFEA 2200 SEK
10355.FF 10355.FI 10355.GH 10355.GW
Tantalum ≥99.95%, folie, annealed, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Tantalum
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈5.19g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Formel: Ta
MW: 180,95 g/mol
Kokpunkt: 5427 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 2996 °C
Densitet: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011252
CAS nummer: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223