Tantalum ≥99.95%, stavar, hard, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Leverantör: Thermo Scientific
10347.BO 10347.BQ 10347.BU
10347.BOEA 2700 SEK
10347.BO 10347.BQ 10347.BU
Tantalum ≥99.95%, stavar, hard, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Tantalum
Formel: Ta
MW: 180,95 g/mol
Kokpunkt: 5427 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 2996 °C
Densitet: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011252
CAS nummer: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223