Niob ≥99.96%, tråd, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
14335.BU 14335.BY 14335.CC
14335.BUEA 1325 SEK
14335.BU 14335.BY 14335.CC
Niob ≥99.96%, tråd, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Niobium
Purity: 99.96% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈1.68g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Formel: Nb
Kokpunkt: 3700 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 2468 °C
Densitet: 8,57 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011126
CAS nummer: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5