Niob ≥99.99%, tråd, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
10265.BU 10265.BY 10265.CC
10265.BUEA 1250 SEK
10265.BU 10265.BY 10265.CC
Niob ≥99.99%, tråd, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Niobium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈0.42g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Formel: Nb
Kokpunkt: 3700 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 2468 °C
Densitet: 8,57 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011126
CAS nummer: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5