Myrsyra 98-100%, LiChropur™ för HPLC, Supelco®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
Aminic Acid, Methanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
5.43804.0100
5.43804.0250
5.43804.0100EA
1380
SEK
5.43804.0100
5.43804.0250
Myrsyra 98-100%, LiChropur™ för HPLC, Supelco®
Myrsyra
Formel:
HCO₂H MW: 46.03 g/mol Kokpunkt: 101 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 4 °C Densitet: 1.22 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 49.5 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003297 CAS nummer: 64-18-6 EINECS: 200-579-1 UN: 1779 ADR: 8 (3) II |
Specifikation testresultat
Explosion Limit (V) | 12 - 38% |
pH Value, (10 g/l, H₂O, 20 °C) | 2.2 |
Vapor Pressure (20 °C) | 42 hPa |