Guld ≥99.999%, tråd, Premion®, Ø 0.35 mm (0.0138 in)
Leverantör: Thermo Scientific
45084.CC 45084.BY 45084.BU
45084.CCEA 54400 SEK
45084.CC 45084.BY 45084.BU
Guld ≥99.999%, tråd, Premion®, Ø 0.35 mm (0.0138 in)
Guld
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈1.82g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formel: Au
MW: 196,97 g/mol
Kokpunkt: 2800 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 1063 °C
Densitet: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003436
CAS nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526