Guld 14kt (Au ≥ 58,3%), gul, tråd, Ø 1.63 mm (0.064 in)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
40329.BS 40329.BU
40329.BSEA 11475 SEK
40329.BS 40329.BU
Guld 14kt (Au ≥ 58,3%), gul, tråd, Ø 1.63 mm (0.064 in)
Guld
Molecular Formula: % Concentration CuZnAg Physical Form: ≈28g/m Appearance: Yellow MDL No.: MFCD00003436
Formel: Au
MW: 196.97 g/mol
Kokpunkt: 2800
Smältpunkt: 1063
Densitet: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003436
CAS nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526