Guld ≥99.9985%, tråd, Premion®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Leverantör: Thermo Scientific
10966.BQ 10966.BY 10966.CB 10966.BU
10966.BQEA 1325 SEK
10966.BQ 10966.BY 10966.CB 10966.BU
Guld ≥99.9985%, tråd, Premion®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Guld
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈3.92g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formel: Au
MW: 196,97 g/mol
Kokpunkt: 2800 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 1063 °C
Densitet: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003436
CAS nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526