Guld ≥99.95%, sponge -20 mesh
Leverantör: Thermo Scientific
00827.03 00827.06
00827.03EA 6675 SEK
00827.03 00827.06
Guld ≥99.95%, sponge -20 mesh
Guld
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-57-5 MDL No.: MFCD00003436
Formel: Au
MW: 196,97 g/mol
Kokpunkt: 2800 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 1063 °C
Densitet: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003436
CAS nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526