Guld ≥99.99%, tråd, Premion®, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Leverantör: Thermo Scientific
00130.G2 00130.G6 00130.0K
00130.G2EA 6750 SEK
00130.G2 00130.G6 00130.0K
Guld ≥99.99%, tråd, Premion®, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Guld
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈0.24g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formel: Au
MW: 196,97 g/mol
Kokpunkt: 2800 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 1063 °C
Densitet: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003436
CAS nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526