Tenn Reag. Ph. Eur. analytiskt reagens, Supelco®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.07806.0250
1.07806.1000
1.07806.0250EA
4660
SEK
1.07806.0250
1.07806.1000
Tenn Reag. Ph. Eur. analytiskt reagens, Supelco®
Tenn
Formel:
Sn Kokpunkt: 2270 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 232 °C Densitet: 7,31 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00133862 CAS nummer: 7440-31-5 EINECS: 231-141-8 Merck Index: 12,09587 |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 232 °C |
Molar Mass | 118.71 g/mol |
Boiling Point | 2260 °C (1013 hPa) |
Density | 7.3 g/cm3 (20 °C) |