Glassy carbon, plåt, Thickness: 1 mm (0.04 in) Type2
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
38021.FI 38021.GH
38021.FIEA 10625 SEK
38021.FI 38021.GH
Glassy carbon, plåt, Thickness: 1 mm (0.04 in) Type2
Glassy carbon
Formel: C
Smältpunkt: 3652 °C
Densitet: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00133992
CAS nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818