Aktivt kol, Supelco®
Leverantör: Merck
Synonyms: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
M-Clarity™ quality level = MQ100
05112-100G 05112-500G
05112-100GEA 2330 SEK
05112-100G 05112-500G
Aktivt kol, Supelco®
Aktivt kol
Formel: C
MW: 12,01 g/mol
Smältpunkt: 3550 °C
Densitet: 2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00133992
CAS nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2,III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9bc7f8373e013ba97c39e17de9d16ec6be249ff&vid=fc45dea896d6cb84e192878d48d559b587530dff&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37a3e0c592809775c46a919fdc0915f5b22436cb&vid=9d655dcfc3c6ce212fa45829fc2f7c207bd885e1&prid=web&clid=SAPDAM