Aktivt kol analytiskt reagens
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02186.0250 1.02186.1000 1.02186.9020
1.02186.0250EA 2150 SEK
1.02186.0250 1.02186.1000 1.02186.9020
Aktivt kol analytiskt reagens
Aktivt kol
Formel: C
Smältpunkt: 3550 °C
Densitet: 2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00133992
CAS nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2,III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818