Aktivt kol, Supelco®
Leverantör: Merck
Synonyms: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
MQ200
1.02183.1000 1.02183.9018
1.02183.1000EA 2570 SEK
1.02183.1000 1.02183.9018
Aktivt kol, Supelco®
Aktivt kol
Formel: C
MW: 12.01 g/mol
Smältpunkt: 3550
Densitet: 2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00133992
CAS nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818