Aktivt kol, pulver, Norit® GSX, tvättas med svavelsyra, steam activated and acid washed
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Fara
|
Synonyms:
Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
L11860.22
L11860.36
L11860.0P
L11860.A3
L11860.22EA
735
SEK
L11860.22
L11860.36
L11860.0P
L11860.A3
Aktivt kol, pulver, Norit® GSX, tvättas med svavelsyra, steam activated and acid washed
Aktivt kol
CAS No.: 7440-44-0
UN No.: 1362
MDL No.: MFCD00133992
Formel:
C MW: 12.01 g/mol Smältpunkt: 3550 Densitet: 2 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00133992 CAS nummer: 7440-44-0 EINECS: 231-153-3 UN: 1362 ADR: 4.2 III REACH: 01-2119488894-16 Merck Index: 13,01818 |