Aktivt kol -4+8 mesh
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
43118.22 43118.A3 43118.36
43118.22EA 910 SEK
43118.22 43118.A3 43118.36
Aktivt kol -4+8 mesh
Aktivt kol
MDL No.: MFCD00133992
Formel: C
Smältpunkt: 3550 °C
Densitet: 2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00133992
CAS nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2,III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818