Aktivt kol, DARCO® 4-12 mesh, decolorizing
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
403990030
403995000
403990100
ACRO403990030EA
9100
SEK
ACRO403990030
ACRO403995000
ACRO403990100
Aktivt kol, DARCO® 4-12 mesh, decolorizing
Aktivt kol
Formel:
C Smältpunkt: 3652 °C Densitet: 2 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00133992 CAS nummer: 7440-44-0 EINECS: 231-153-3 ADR: 4.2,III REACH: 01-2119488894-16 Merck Index: 13,01818 |
Specifikation testresultat
Appearance | Black Granules and/or chunks |
Loss on drying | ≤12 % |
Particle size | ≤0.4 % (dust) |
pH | 3.5 to 6 |