Germanium 99.999% Spårmetallbas, powder
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
193110100 193110500
ACRO193110100EA 3625 SEK
ACRO193110100 ACRO193110500
Germanium 99.999% Spårmetallbas, powder
Germanium
Formel: Ge
MW: 72.61 g/mol
Kokpunkt: 2830
Smältpunkt: 937 °C
Densitet: 5.35 g/cm³
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00085310
CAS nummer: 7440-56-4
EINECS: 231-164-3
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,04415
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Grey to black Glistening crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %